Drukuj

Siarczan(VI) manganu(II) hydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

426169408.0500 426169408.1000 426169408.9010
CHMP426169408.0500EA 66.3 PLN
CHMP426169408.0500 CHMP426169408.1000 CHMP426169408.9010
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat, czysty
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Formuła: MnSO₄·1H₂O
Temp. topnienia: 700 °C
Gęstość: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149159
Numer CAS: 10034-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05763

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR