Drukuj
Siarczan miedziowy, anhydrous, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
658280114-500G 658280114-1KG 658280114-250G
POCH658280114-500GEA 773 PLN
POCH658280114-500G POCH658280114-1KG POCH658280114-250G
Siarczan miedziowy, anhydrous, pure analytical reagent
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722