Drukuj

Siarczan(VI) kadmu(II) 8/3-hydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate

424976704.0250 424976704.0500 424976704.1000
CHMP424976704.0250EA 75.2 PLN
CHMP424976704.0250 CHMP424976704.0500 CHMP424976704.1000
Siarczan(VI) kadmu(II) 8/3-hydrat, pure
Siarczan(VI) kadmu(II) 8/3-hydrat
Formuła: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256.51 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 41
Gęstość: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD02253000
Numer CAS: 7790-84-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01627

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR