Drukuj

wodorofosforan diamonu, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

138460114-250G 138460114-500G 138460114-1KG
POCH138460114-250GEA 191 PLN
POCH138460114-250G POCH138460114-500G POCH138460114-1KG
wodorofosforan diamonu, czysty reagent analityczny
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR