Drukuj

Wodorotlenek potasu, pure zA

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Potash caustic, Caustic potash

746800113-500G 746800113-1KG
POCH746800113-500GEA 52.3 PLN
POCH746800113-500G POCH746800113-1KG
Wodorotlenek potasu, pure zA
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR