Drukuj

2-Butoksyetanol, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Eter monobutylowy glikolu etylenowego, Cellosolw butylowy

424465105.0500 424465105.1000 424465105.2500 424465105.5000 424465105.9010 424465105.9060
CHMP424465105.0500EA 39.6 PLN
CHMP424465105.0500 CHMP424465105.1000 CHMP424465105.2500 CHMP424465105.5000 CHMP424465105.9010 CHMP424465105.9060
2-Butoksyetanol, pure
2-Butoksyetanol
Formuła: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 171
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 61
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002884
Numer CAS: 111-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-905-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR