Tlenek antymonu(III), pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Tlenek antymonawy, Tritlenek antymonu
421483806.0100
421483806.0250
421483806.0500
CHMP421483806.0100EA
315
PLN
CHMP421483806.0100
CHMP421483806.0250
CHMP421483806.0500
Tlenek antymonu(III), pure
Tlenek antymonu(III)
Formuła:
O₃Sb₂ Temp. Wrzenia: 1425 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 654 °C Gęstość: 5,2 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011214 Numer CAS: 1309-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00717 |