Drukuj

chromian baru, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

421580108.0250 421580108.0500 421580108.1000
CHMP421580108.0250EA 256 PLN
CHMP421580108.0250 CHMP421580108.0500 CHMP421580108.1000
chromian baru, pure
chromian baru
Formuła: BaCrO₄
MW: 253.32 g/mol
Temp. topnienia: 1400
Gęstość: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014180
Numer CAS: 10294-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-660-5
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00999

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR