Drukuj

EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy), czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

593280117-100G 593280117-1KG
POCH593280117-100GEA 191 PLN
POCH593280117-100G POCH593280117-1KG
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy), czysty reagent analityczny
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
Temp. Wrzenia: 614 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Klasyfikacja Merck : 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR