Drukuj

wodorocytrynian diamonu, pure zA

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic

137800119-250G 137800119-500G
POCH137800119-250GEA 245 PLN
POCH137800119-250G POCH137800119-500G
wodorocytrynian diamonu, pure zA
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Gęstość: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR