Drukuj
octan sodu trihydrat, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Synonim: Acetic acid sodium salt trihydrate
805670119-250G 805670119-1KG 805670119-500G
POCH805670119-250GEA 35.1 PLN
POCH805670119-250G POCH805670119-1KG POCH805670119-500G
octan sodu trihydrat, pure analytical reagent
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM