Drukuj

tetrafenyloboran sodu, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt

796140115-100G 796140115-25G 796140115-10G
POCH796140115-100GEA 4430 PLN
POCH796140115-100G POCH796140115-25G POCH796140115-10G
tetrafenyloboran sodu, pure analytical reagent
tetrafenyloboran sodu
Formuła: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22 g/mol
Temp. topnienia: > 400 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011494
Numer CAS: 143-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-605-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08765

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR