Drukuj
Naczynia reakcyjne , cylindryczne z płaszczem termicznym i próżniowym, kołnierz DN15 i zawór spustowy
Dostawca: KGW-Isotherm
KGWATRGN7577EA 0 PLN
KGWATRGN7577
Naczynia reakcyjne , cylindryczne z płaszczem termicznym i próżniowym, kołnierz DN15 i zawór spustowy
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
This reaction vessel is made of borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermal and vacuum jacket, DN15 flange and drain valve.