Drukuj
Tuleje do połączeń szlifowanych, z żeberkami, BOLA
Dostawca: Bohlender
H930-01 H930-02 H930-03 H930-04 H930-05 H930-06 H930-07 H930-08 H930-09 H930-10 H930-11 H930-13 H930-14 H930-15 H932-10 H932-07 H932-06 H932-05 H932-03
BOHLH930-01EA 19.5 PLN
BOHLH930-01 BOHLH930-02 BOHLH930-03 201-6125 201-6126 BOHLH930-06 201-6127 BOHLH930-08 BOHLH930-09 201-6129 BOHLH930-11 BOHLH930-13 201-6130 BOHLH930-15 BOHLH932-10 BOHLH932-07 BOHLH932-06 BOHLH932-05 BOHLH932-03
Tuleje do połączeń szlifowanych, z żeberkami, BOLA
Kołnierze NS/Złączki Mankiety uszczelniające na szlify
PTFE.
  • Universal chemical resistance
  • Suitable vacuum
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
With sealing rings ('ribs') on the outside. Without gripping ring and therefore usable with joint clamps. For vacuum up to 0,1 mbar, solid construction for continued use and sealing rings are easily accessible and therefore easy to clean.