Drukuj
Węże , butyl
Dostawca: DEUTSCH NEUMANN
3220610 3220812 3221014 3220614
DENE3220610EA 83.2 PLN
DENE3220610 DENE3220812 DENE3221014 DENE3220614
Węże , butyl
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Black butyl rubber tubing.
Largely impermeable to gas, without reinforcement.
Temperature range up to +100 °C.