Drukuj
VWR®, Spodnie odporne chemicznie
Dostawca: VWR Collection
113-1962EA 454 PLN
113-1962 113-1977 113-1976 113-1975 113-1974 113-1973 113-1972 113-1971 113-1970 113-1969 113-1968 113-1967 113-1966 113-1965 113-1964 113-1963 113-1959 113-1960 113-1961 113-1978 113-5999 113-6118 113-6125 113-6117 113-6119 113-6120 113-6121 113-6122 113-6124 113-6126 113-6127 113-6128 113-6129 113-6130 113-6131 113-6132 113-6133 113-6123 113-6136 113-6171 113-6160 113-6161 113-6162 113-6163 113-6164 113-6165 113-6166 113-6167 113-6168 113-6134 113-6170 113-6172 113-6173 113-6174 113-6175 113-6176 113-6177 113-6178 113-6179 113-6169 113-6137 113-6159 113-6135 113-8045
VWR®, Spodnie odporne chemicznie
Odzież robocza
Spodnie wykonane są z 99% włókien poliestrowych i 1% włókien Hydro-Tec. Specjalna tkanina z wykończeniem Hydro-Tec nanotechnologii sprawia, że ​​spodnie są wyjątkowo trwałe i zapewnia właściwości anty-statyczne, jak również ochronę przed brudem, olejami, chemikaliami i wodą.
  • Doskonała ochrona przed odpryskami chemicznymi
  • Dwie boczne i dwie tylne kieszenie przykryte klapą
  • Elastyczny pasek z możliwością regulacji w celu zapewnienia lepszego komfortu
  • Zapięcie: Metalowe napy oraz suwak
Są idealne do noszenia w połączeniu z fartuchami odpornymi chemicznie VWR®.
Kolor: biały, szary lub niebieski
Gramatura: 275 g/m²
Certyfikaty: EN 13034:2005 (typ 6), EN 1149-5; zgodny z Oeko-Tex® Standard 100