Drukuj
VWR® Spodnie HACCP, Poliester/Bawełna
Dostawca: VWR Collection
113-1944EA 287 PLN
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR® Spodnie HACCP, Poliester/Bawełna
Odzież robocza
Spodnie wykonane z 65% poliestru i 35% z bawełny, posiadają certyfikat HACCP i dlatego nadają się do stosowania w obszarach wrażliwych higienicznie, produkcji i przetwórstwie żywności. Są idealne do noszenia w połączeniu z fartuchami VWR ® HACCP
  • Dwie kieszenie boczne, oraz dwie tylne przykryte klapą
  • Elastyczny pas zapinany na guziki
  • Spodnie męskie posiadają szlufki
Gramatura: 215 g/m²
Kolor: Biały
DIN 10524
Certyfikaty: DIN 10524.