Drukuj
VWR®, Spodnie damskie i męskie, poliester/bawełna
Dostawca: VWR Collection
113-1896EA 257 PLN
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Spodnie damskie i męskie, poliester/bawełna
Odzież robocza
Spodnie są wykonane w 65% z poliestru i w 35% z bawełny. Przeznaczone do stosowania w laboratoriach, szpitalach, domach opieki i innych środowiskach medycznych. Idealne w połączeniu z tunikami VWR®.
  • Z dwiema bocznymi i dwiema tylnymi kieszeniami
  • Elastyczny pas zapinany na guzik i zamek błyskawiczny
  • Spodnie męskie wyposażone w szlufki na pasek
  • Możliwość prania w temperaturze 95°C, nadają się do prania przemysłowego
Kolor: Biała
Gęstość: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certyfikaty: Zgodne z Oeko-Tex® Standard 100.