Drukuj
Węże, guma perbunan
Dostawca: DEUTSCH NEUMANN
3241217 3240812 3240408 3240610 3240711
228-2353EA 254 PLN
228-2353 DENE3240812 DENE3240408 DENE3240610 DENE3240711
Węże, guma perbunan
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Acrylonitrile-Butadiene (NBR), black.
  • Hardness: 70 Shore A
  • Temperatur resistance: −30 to +80 °C
  • No inlay
  • Resistant against oil.
  • Dimension tolerances according to DIN ISO 3302-1 E2