Drukuj
VWR®, Spodnie ESD
Dostawca: VWR Collection
113-1929EA 488 PLN
113-1929 113-1936 113-1935 113-1934 113-1933 113-1932 113-1923 113-1898 113-1899 113-1919 113-1920 113-1931 113-1922 113-1930 113-1924 113-1925 113-1926 113-1927 113-1928 113-1921 113-5997
VWR®, Spodnie ESD
Odzież robocza
Spodnie występują w wersji damskiej i męskiej, wykonane z 63% poliestru, 35% bawełny i wytrzymałego włókna węglowego (2%).Specjalna mieszanka materiałów zapewnia właściwości anti-static/ESD. Spodnie są więc odpowiednie do wszelkiego rodzaju zastosowań w obszarach produkcji elektronicznej.
  • Dwie boczne i dwie tylne kieszenie
  • Regulowana szerokość dla większego komfortu
  • Spodnie męskie posiadają szlufki
  • Możliwość prania w 60 °C, nadają się do prania przemysłowego
Idealne do noszenia w połączeniu z fartuchami VWR® ESD.
Kolor: Biały
Gramatura: 190 g/m²
Certyfikaty: EN 1149-5, EN 61340-5-1, Oeko-Tex® Standard 100