Drukuj
Racki, do zamrażarek skrzyniowych i pionowych
Dostawca: TENAK
TE21390 TE21391 TE21392 TE21394 TE21395 TE21396
TENATE21390EA 419 PLN
TENATE21390 TENATE21391 TENATE21392 TENATE21394 TENATE21395 TENATE21396
Racki, do zamrażarek skrzyniowych i pionowych
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
The side up rack both fits into chest and upright freezers with a purpose to fill out the space that is left in freezers while using a regular rack.
  • Made of stainless steel
  • Store up to 13% more samples
  • With a locking rod to secure the cryoboxes