Drukuj
VWR®, Tuniki bez kołnierza, damskie, poliester/bawełna
Dostawca: VWR Collection
113-1860EA 248 PLN
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Tuniki bez kołnierza, damskie, poliester/bawełna
Odzież robocza
Tuniki damskie bez kołnierzyka są wykonane w 65% z poliestru i w 35% z bawełny. Przeznaczone do stosowania w środowiskach medycznych, w szczególności w opiece medycznej.
  • Dwie boczne kieszenie i jedna kieszeń na piersi
  • Zapięcie na pięć nap przykrytych plisą
  • Dopasowany krój dzięki zaszewkom z przodu i z tyłu
  • Możliwość prania w temperaturze 95°C, nadają się do prania przemysłowego
Kolor: Biała
Gęstość: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certyfikaty: Zgodne z Oeko-Tex® Standard 100.