Drukuj
VWR®, Tuniki z kołnierzem, poliester/bawełna
Dostawca: VWR Collection
113-1855EA 270 PLN
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Tuniki z kołnierzem, poliester/bawełna
Odzież robocza
Funkcjonalne tuniki z dopasowanym kołnierzem są wykonane w 65% z poliestru i w 35% z bawełny. Przeznaczone do stosowania w środowiskach medycznych, w szczególności w opiece medycznej.
  • Dwie boczne kieszenie (jedna z dodatkową małą kieszonką) oraz jedna kieszeń na piersi
  • Zapięcie na pięć nap przykrytych plisą
  • Boczne rozcięcia dla większego komfortu noszenia
  • Możliwość prania w temperaturze 95°C, nadają się do prania przemysłowego
Kolor: Biała
Gęstość: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certyfikaty: Zgodne z Oeko-Tex® Standard 100.