Drukuj
Butelki z krótkim trzonkiem, do dużych obciążeń, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F146970000 F146960000
BELAF146970000EA 456 PLN
BELAF146970000 BELAF146960000
Butelki z krótkim trzonkiem, do dużych obciążeń, Bel-Art
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
PP, translucent.
  • With ridges to help prevent vapor lock
  • Durable and versatile
  • Autoclavable at 121 °C
The heavy duty funnel is ideal for continuous laboratory work.