Drukuj
VWR®, Fartuchy odporne na chemikalia , poliester/Hydro-Tec, wielokrotnego użytku.
Dostawca: VWR Collection
113-1829EA 598 PLN
113-1829 113-1827 113-1826 113-1825 113-1830 113-1828 113-1844 113-1838 113-1831 113-1832 113-1833 113-1834 113-1835 113-1837 113-1839 113-1840 113-1841 113-1842 113-1843 113-1836 113-5994 113-6115 113-6114 113-6110 113-6102 113-6103 113-6104 113-6100 113-6105 113-6106 113-6107 113-6116 113-6109 113-6101 113-6111 113-6112 113-6113 113-6099 113-6098 113-6097 113-6096 113-6108 113-6157 113-6147 113-6138 113-6139 113-6140 113-6141 113-6142 113-6143 113-6144 113-6146 113-6158 113-6148 113-6149 113-6150 113-6151 113-6152 113-6153 113-6154 113-6155 113-6156 113-6145 114-9322
VWR®, Fartuchy odporne na chemikalia , poliester/Hydro-Tec, wielokrotnego użytku.
Odzież robocza
Fartuchy antystatyczne wykonane są z 99% włókien poliestrowych i 1% wykończenia Hydro-Tec ( obrobionego węglem), co czyni je zarówno niezwykle trwałe i odporne na brud, oleje, substancje chemiczne i wodę. Wszystkie fartuchy posiadają stójkę, dwie kieszenie boczne, oraz jedną na piersi, wszystkie trzy zabezpieczone klapką.
  • Bardzo wytrzymały dzięki prostej budowie splotu.
  • Innowacyjne wykończenie Hydro-Tec zapewnia ochronę przed odpryskami
  • Przód zapinany na napy przykryte klapą Velcro®
  • Model dla kobiet jest taliowany w pasie
  • Możliwość prania 60 °C
Kolor: biały, szary lub niebieski
Gramatura: 275 g/m²
EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100
Certyfikaty: EN 13034:2005 (typ 6), EN 1149-5; zgodny z Oeko-Tex® Standard 100