Drukuj
Refraktometry Abbego o wielu długościach pasma
Dostawca: Atago
1410 1414 1412 1415
ATAG1410EA 49750 PLN
ATAG1410 ATAG1414 ATAG1412 ATAG1415
Refraktometry Abbego o wielu długościach pasma
Refraktometry Refraktometry nastołowe
These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
A calibration certificate and compatible digital printer are available.
The units display measurement results on the display.
Dodatkowe informacje: Supplied with a test piece (refractive index point), 4 ml of monobromonaphthalene, an Allen wrench, a lighting glass, one 589 nm interference filter, one 546 nm interference filter, ten tube bands, a spare bulb and an instruction manual. DR-M2/1550 and DR-M4/1550 come with a near infrared ray viewer, mountingWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Dokładność ±0,0002 nD
Źródło światła Monochromatic
Pomiar temperatury 5...50 °C
Zasilanie 100 - 240 V/50-60 Hz
W×D×H 130×290×310 mm
Weight 6 kg