Drukuj
VWR®, Fartuchy ESD
Dostawca: VWR Collection
113-1794EA 617 PLN
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, Fartuchy ESD
Odzież robocza
Fartuchy wielokrotnego użytku, damskie i męskie, wykonane są z tkaniny o składzie 63% poliester 35% bawełna i 2% włókno węglowe, które zapewnia ochronę antystatyczną. Wszystkie modele posiadają mankiety regulowane dwustopniowo, oraz po dwie kieszenie.
  • Cechy ESD : materiał anty-statyczny, który nadaje się do pracy z częściami elektronicznymi
  • Rozcięcie z boku
  • Damskie : Ściągacz w tylnej części pasa
  • Możliwość prania w 60 °C, nadaje się do prania przemysłowego
Gramatura: 190 g/m²
Kolor: Biały
EN 1149-5, EN 61340
Certyfikaty: Zgodność z EN 1149-5, EN 61340