Drukuj
VWR®, Fartuchy męskie , bawełna lub poliester/bawełna
Dostawca: VWR Collection
113-1779EA 257 PLN
113-1779 113-1773 113-1749 113-1766 113-1767 113-1768 113-1769 113-1781 113-1772 113-1780 113-1774 113-1775 113-1776 113-1777 113-1778 113-1770 113-1746 113-1748 113-1739 113-1732 113-1734 113-1735 113-1736 113-1730 113-1738 113-1729 113-1740 113-1741 113-1742 113-1743 113-1745 113-1737 113-1747 113-1731 113-1723 113-1724 113-1725 113-1726 113-1727 113-1728 113-5988 113-5989 113-5990 113-5991 114-9341 114-9342
VWR®, Fartuchy męskie , bawełna lub poliester/bawełna
Odzież robocza
Fartuchy wielokrotnego użytku wykonane są ze 100% bawełny lub 65% poliester, 35% bawełna. Oba materiały są wytrzymałe, odporne na rozerwania i trwałe. Fartuchy występują z wersji z kołnierzem lub stójką.
  • Mankiety zapinane na napy z dwustopniową regulacją.
  • Dwie boczne kieszenie i jedna na piersi
  • Posiada rozcięcie z boku dla lepszego komfortu noszenia
  • Możliwość prania w temp. 95 °C, nadaje się do prania przemysłowego
Gramatura: 215 g/m²
Kolor: Biały
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certyfikaty: Zgodne z Oeko-Tex® Standard 100.