Drukuj
Maty do ochrony powierzchni
Dostawca: DEUTSCH NEUMANN
5101004 5101002 5101001 5101003 5101005
DENE5101004EA 2660 PLN
DENE5101004 DENE5101002 DENE5101001 DENE5101003 DENE5101005
Maty do ochrony powierzchni
Ochraniacze powierzchni Ochraniacze powierzchni
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
  • Temperature range from −60 to +200° C
  • Short periods up to 260° C
  • Durometer 60 Shore A