Drukuj
8-kanałowy zakręcany zakraplacz/dekompletator, Matrix®
Dostawca: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 7448 PLN
479-1200 479-1067
8-kanałowy zakręcany zakraplacz/dekompletator, Matrix®
Kapslownice i dekapslownice
Ta zakręcarka/odkręcarka umożliwia ergonomiczne ręczne przetwarzanie pełnego zestawu probówek Matrix® lub Nunc™ Cryobank lub Bank-It™ w czasie krótszym niż jedna minuta. Zaprojektowana do zamykania probówek z optymalnym momentem obrotowym, aby zachować integralność próbki i zapobiec jej utracie podczas przechowywania.
  • Obsługa przełącznika kołyskowego
  • Duży pasek wyrzutowy ułatwia wyrzucanie i wymianę zużytych nasadek
Prędkość: 4 sekundy na zamknięcie/odkręcenie 8 probówek
Szer.×Gł.×Wys.: 50,8×95×251 mm
Waga: 0,44 kg
Zasilanie: wejście 100–240 V, 60–50 Hz; wyjście 12 V, 1,0 A
Dodatkowe informacje:
W zestawie akumulator 12 V i stojak.