Drukuj
Okulary ochronne, uvex pheos
Dostawca: UVEX
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 148 PLN
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Okulary ochronne, uvex pheos
Okulary
Technologia powlekania soczewek Supravision HC-AF sprawia, że uvex pheos są wysoce odporne na zarysowania na zewnątrz i trwale przeciwzamgleniowe od wewnątrz.
  • Zapewnia 100% ochronę przed promieniowaniem UV
  • Integralna osłona brwi dla dodatkowego pokrycia
  • Zwiększona wentylacja
  • Zawiasy o wysokiej jakości
  • Kompatybilność PPE (nauszniki, hełmy ochronne i czapki)
Certyfikaty: EN 166, EN 170