Drukuj
Zlewki z płaszczem do odpuszczania, stal nierdzewna
Dostawca: KGW
2200 2201 2202 2204 2203 2205
462-1112EA 3290 PLN
462-1112 462-1114 462-1115 462-1111 KGWA2203 KGWA2205
Zlewki z płaszczem do odpuszczania, stal nierdzewna
Zlewki
Wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Dobra odporność na potłuczenie
  • Temperatura robocza maks. 200 ° C
  • Ciśnienie ramy chłodziwa maks. 0,5 bara
  • Zgrzewane
Do hartowania płynów Środek do hartowania jest pompowany dokoła podwójnie ściankowej obudowy z pomocnym termostatu.