Drukuj
Zlewki do odpuszczania
Dostawca: KGW
1351 1352 1353 1356
462-1101EA 789 PLN
462-1101 462-1102 462-1103 KGWA1356
Zlewki do odpuszczania
Zlewki
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Ciśnienie na ramę chłodziwa maks. 0,5 bara
  • Wysoka odporność termiczna
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
Do hartowania płynów Środek do hartowania jest pompowany dokoła podwójnie ściankowej obudowy z pomocnym termostatu.