Drukuj
Buty robocze, kalosze, Nora
Dostawca: UVEX
9475.6/37 9475.6/39 9475.6/38 9475.6/40 9475.6/41 9475.6/42 9475.6/43 9475.6/44 9475.6/45 9475.6/46 9475.6/47 9475.6/48 9476.6/39 9476.6/37 9476.6/38 9476.6/40 9476.6/41 9476.6/42 9476.6/43 9476.6/44 9476.6/45 9476.6/46 9476.6/47
114-5830EA 196 PLN
114-5830 114-5832 114-5831 114-5833 114-5834 114-5835 114-5836 114-5837 114-5838 114-5839 114-5840 114-5841 114-8290 114-8288 114-8289 114-8291 114-8292 114-8293 114-8294 114-8295 114-8296 114-8297 114-8298
Buty robocze, kalosze, Nora
Obuwie i buty
Wysokie buty ochronne z PCV, które są antystatyczne, odporne na oleje, smary, paliwa, kwasy, zasady i środki dezynfekujące.
  • Anatomiczniy kształt zapobiega zmęczeniu stóp
  • Długa cholewka może być skrócona dla indywidualnych potrzeb
  • Wzmocnione palce i pięta
  • Ochrona kostki i żebrowana pięta kick-off, dla latwiejszego ściągania
  • Ochronny podnosek stalowy (200 J) i podeszwa
Colour: yellow or white.
Wysokość cholewki: 330 mm.
Certyfikaty: EN 20345:2011; S5, SRA