Drukuj
Inkubator UV, stacjonarny, SI-950
Dostawca: Analytik Jena
UVPA95-0358-02EA 12470 PLN
UVPA95-0358-02
Inkubator UV, stacjonarny, SI-950
Inkubatory Inkubatory kompaktowe
Ten stołowy inkubator UV z wnętrzem ze stali nierdzewnej został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli temperatury i jednolitości w całej komorze. Służy do inkubacji testów biologicznych, grzybów, kultur bakterii, jaj i innych próbek biologicznych.
  • Temperatura kontrolowana mikroprocesorem
  • Widok próbki bez otwierania drzwi
  • Temperatura: Maksymalnie 68 ° C
  • Półki: regulowane w trzech pozycjach
  • Napowietrzna krótkofalówka o ultrafiolecie 254 nm do sterylizacji komory między eksperymentami
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwiema wentylowanymi półkami.