Safe and easy to use centrifuge, delivering optimum performance in a compact unit.
- Kompaktowa budowa. Błyskawiczne przyspieszenia i hamowania w połączeniu z cichą pracą
- Alarmy przekroczenia prędkości i przegrzania
- Autoklawowalny wirnik do probówek 12×1,5/2,0 ml łącznie z pokrywą do biologicznych, niebezpiecznych próbek
Wszystkie parametry pracy, łącznie z rpm, RCF i czasem pozostałym, są ustawiane na wyświetlaczu cyfrowym. Posiada funkcję automatycznego otwierania pokrywy, tryb pracy szybkiej, wygodne i unikalne rozwiązanie przepływu powietrza w celu zredukowania nagrzewania się próbek.
Informacje do zamówienia: Dostarczana z adapterami do probówek 0,2 ml PCR (opakowanie 12 szt. ).