Drukuj
HERAcell® i CO₂ Incubators
Dostawca: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 41788 PLN
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Inkubatory Inkubatory CO₂
Inkubatory HERAcell® i serii CO₂ zapewniają stabilne, dokładnie monitorowane warunki wzrostu, zapewniając doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniem cennych kultur komórkowych i tkankowych. Wyjątkowo krótkie czasy odzyskiwania CO₂ i temperatury zwiększają wzrost komórek. Dostępne są w dwóch praktycznych rozmiarach i dwóch komorach wewnętrznych; niekorodująca stal nierdzewna lub 100% antymikrobialna stała miedź (w celu udowodnionego zapobiegania rozwojowi bakterii i grzybów w sposób naturalny). Standardowo modele są dostarczane z czujnikami o wysokiej przewodności cieplnej (TC).
  • Optymalny wzrost kultur dzięki bezpiecznym i stabilnym warunkom inkubacji
  • Duży, bezpośrednio ogrzewany zbiornik na wodę zapewnia czasy regeneracji nawet pięciokrotnie szybsze niż konwencjonalne miseczki na wodę, aby zminimalizować wysuszanie kultury
  • Cykl wspomagany wentylatorem zapewnia bardziej efektywną cyrkulację krytycznych warunków temperatury, gazu i wilgotności w celu zapewnienia zdrowych, jednorodnych komórek. Te wystandaryzowane warunki przyczyniają się do mniejszej zmienności i bardziej powtarzalnych wyników
  • Ekskluzywna procedura dekontaminacji wysokiej temperatury ContraCon - wilgotny cykl dezynfekcji 90 ° C. Niezależne testy przeprowadzane przez strony trzecie dowodzą eliminacji zanieczyszczeń biologicznych, w tym pleśni grzybów, wegetatywnych i przetrwalnikowych form bakterii, w tym mykoplazmy
  • Kultury chronione przed wysychaniem dzięki szybkiemu odzyskaniu wilgoci
Posiada kontroler iCAN ™ (Interactive Control Access Navigator), umożliwiający użytkownikom uzyskanie historycznej wydajności według parametrów na żądanie, w określonych przez użytkownika przedziałach czasowych, w celu uzyskania lepszych wyników badań. Rejestruje również wszystkie interakcje użytkownika z inkubatorem (np. Otwacie drzwi, zmiany parametrów), ułatwiając identyfikację ważnych zmian w środowisku kultury. Sterowanie jest zamontowane na drzwiach, aby było łatwo dostępne i wyraźnie widoczne. Wybór kilku języków. Wszelkie zmiany w warunkach uprawy są wyświetlane bezpośrednio za pośrednictwem protokołów i nagrań użytkownika na ekranie. Szklane drzwi posiadają blokady bezpieczeństwa, które zapewniają, że drzwi wewnętrzne nie zostaną przypadkowo otwarte. Jednostki mają duży, bezpośrednio nagrzany zbiornik wodny, a także pięciokrotnie szybszy czas odzyskiwania wilgotności niż konwencjonalne inkubatory ze zbiornikiem wody. Alarmy dźwiękowe i wizualne, gdy poziom wody jest niski.
Dodatkowe informacje: Czujnik podczerwieni IR-CO₂ (dwukanałowy czujnik podczerwieni) jest zalecany, jeśli często zmienia się temperatura i wilgotność (np. Jeśli drzwi są często otwierane w celu uzyskania dostępu), zalecana jest podwójna wiązka podczerwieni (IR) jako opcja montowana fabrycznie. Czujnik nie jest narażony na działanie wilgoci i ciepła. Opcjonalna jednostka sterująca O₂ jest również dostępna z dwoma rodzajami zakresów regulacji O₂ i automatyczną kalibracją Auto-Cal dla aplikacji, które wymagają warunków hipoksycznych lub hiperoksycznych. The Antybakteryjna srebrna matryca iONGUARD ™ została zaprojektowana w celu powstrzymania wzrostu zanieczyszczeń biologicznych w komorach ze stali nierdzewnej i pomaga chronić cenne komórki przy zachowaniu ich wyglądu.
Wraz z wnętrzami ze 100% czystej miedzi, istnieje wybór najlepszych dostępnych technologii zapobiegania zanieczyszczeniom powierzchni.
Dodatkowe informacje: Wszystkie urządzenia są dostarczane z trzema półkami ze stali nierdzewnej lub litej miedzi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Avantor.