Drukuj
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, inkubatory cyfrowe
Dostawca: VWR Collection
390-0384EA 4510 PLN
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, inkubatory cyfrowe
Inkubatory Inkubatory kompaktowe
Inkubatory cyfrowe IL 10, IL 23 i IL 56 oferują ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie dla zastosowań mikrobiologicznych lub hematologicznych. Temperaturę można dowolnie regulować w krokach co 0,1 ° C do maksymalnie 70 ° C. Elementy grzejne są wbudowane w podstawę i ściany obudowy, aby zapewnić stabilność temperatury i jednolitość. IL 10 jest dostępny z przezroczystym okienkiem Plexiglas®, aby zapewnić pełną widoczność lub malowane, przyciemnione okno Plexiglas® do ochrony próbek światłoczułych. IL 23 i IL 56 są standardowo wyposażone w przezroczyste okno Plexiglas®. Obudowa i rama drzwi wykonane są w całości ze stali miękkiej pokrytej żywicą epoksydową.
  • Kompaktowa konstrukcja (IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
  • Cyfrowa regulacja PID z czujnikiem PT100 i wyświetlaczem LED, regulacja temperatury może być regulowana za pomocą certyfikowanego referencyjnego miernika temperatury
  • Łatwy w użyciu, bezpieczny i niezawodny
Dodatkowe informacje: IL 10 jest dostarczany z jedną perforowaną półką ze stali nierdzewnej, IL 23 i IL 56 są dostarczane z dwoma. Opcjonalnie IL 10 można załadować maksymalnie dwoma specjalnie zaprojektowanymi aluminiowymi statywami na tuby do pionowej inkubacji maksymalnie 24 rur z suwakiem zanurzeniowym. Wszystkie urządzenia są dostarczane ze standardowym certyfikatem testu (środek punktu pomiarowego komory) dane są mierzone w 37 ° C.
Uwaga: * Mierzone przy pustej komorze.
Uwaga: Te inkubatory nie są zaprojektowane do spełnienia normy FD X 15-140.