Drukuj
Płytki filtrujące, BOLA
Dostawca: Bohlender
N1610-10 N1616-30 N1616-20 N1616-10
BOHLN1610-10EA 2500 PLN
BOHLN1610-10 BOHLN1616-30 BOHLN1616-20 BOHLN1616-10
Płytki filtrujące, BOLA
Filtry Arkusze filtracyjne
These filtering tiles are made of microporous PTFE.
  • Suitable for cutting or stamping
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C