Drukuj
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-1-Phenylethanol-[²H₉]
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 PLN
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) for NMR spectroscopy
(±)-1-Phenylethanol-[D9]
Formuła: C₆H₅CH(OH)CH₃
MW: 131.1
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 19547-01-4
Jednostka: 2937
ADR: 6.1 III