2-Metylo-1,3-ditian ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L00209.06
L00209.14
L00209.06EA
480
PLN
L00209.06
L00209.14
2-Metylo-1,3-ditian ≥98%
2-Metylo-1,3-ditian
Purity: 98%
CAS No.: 6007-26-7
Molecular Formula: C5H10S2
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5615
Boiling Point: 78-80°/9mm
Beilstein Reference: 102766
MDL No.: MFCD00014652
Formuła:
C₅H₁₀S₂ Temp. Wrzenia: 78…80 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,212 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014652 Numer CAS: 6007-26-7 Numer WE (dawny EINECS): 227-859-6 |