4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21443.03
B21443.06
B21443.14
B21443.03EA
174
PLN
B21443.03
B21443.06
B21443.14
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
4-tert-Butylcalix[8]arene
Purity: 96%
CAS No.: 68971-82-4
Molecular Formula: C88H112O8
Formula Weight: 1297.87
Melting Point: 411-412°
Beilstein Reference: 2612052
Formuła:
C₈₈H₁₁₂O₈ Temp. topnienia: 411…412 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075392 Numer CAS: 68971-82-4 |