4-tert-Butylokaliks[6]aren 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-tert-Butylcalix[6]arene
L14473.03
L14473.06
L14473.14
L14473.03EA
223
PLN
L14473.03
L14473.06
L14473.14
4-tert-Butylokaliks[6]aren 96%
4-tert-Butylokaliks[6]aren
Purity: 96%
CAS No.: 78092-53-2
Molecular Formula: C66H84O6
Formula Weight: 973.40
Melting Point: 377-381°
Beilstein Reference: 2611918
Formuła:
C₆₆H₈₄O₆ Temp. topnienia: 377…381 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075464 Numer CAS: 78092-53-2 |