4-tert-Butylokaliks[4]aren ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-tert-Butylcalix[4]arene
B21515.06
B21515.14
B21515.06EA
442
PLN
B21515.06
B21515.14
4-tert-Butylokaliks[4]aren ≥99%
4-tert-Butylokaliks[4]aren
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Formuła:
C₄₄H₅₆O₄ Temp. topnienia: 339…344 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066280 Numer CAS: 60705-62-6 |