Drukuj
4-tert-Butylokaliks[4]aren 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: p-tert-Butylcalix[4]arene
290220250 290220050
ACRO290220250EA 1180 PLN
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butylokaliks[4]aren 99%
4-tert-Butylokaliks[4]aren
Formuła: C₄₄H₅₆O₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066280
Numer CAS: 60705-62-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %