Calix[6]arene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21608.03
B21608.06
B21608.14
B21608.03EA
528
PLN
B21608.03
B21608.06
B21608.14
Calix[6]arene ≥98%
Calix[6]arene
Purity: 98%
CAS No.: 96107-95-8
Molecular Formula: C42H36O6
Formula Weight: 636.74
Melting Point:
Formuła:
C₄₂H₃₆O₆ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143083 Numer CAS: 96107-95-8 |