Kaliks[4]aren ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
B21320.03
B21320.06
B21320.03EA
940
PLN
B21320.03
B21320.06
Kaliks[4]aren ≥98%
Kaliks[4]aren
Purity: 98%
CAS No.: 74568-07-3
Molecular Formula: C28H24O4
Formula Weight: 424.50
Melting Point: 315-318°
MDL No.: MFCD00143912
Formuła:
C₂₈H₂₄O₄ Temp. topnienia: 315…318 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00233673 Numer CAS: 74568-07-3 |