Drukuj
Kaliks[4]aren 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
290190010 290190050
ACRO290190010EA 492 PLN
ACRO290190010 ACRO290190050
Kaliks[4]aren 98%
Kaliks[4]aren
Formuła: C₂₈H₂₄O₄
Temp. topnienia: 315…318 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233673
Numer CAS: 74568-07-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %