(Iodomethyl)cyclopentane ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
B25391.14
B25391.06
B25391.14EA
4660
PLN
B25391.14
B25391.06
(Iodomethyl)cyclopentane ≥98% stabilised
(Iodomethyl)cyclopentane
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 27935-87-1
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.542
Boiling Point: 78°/17mm
MDL No.: MFCD03453190
Formuła:
C₆H₁₁I Temp. Wrzenia: 78 °C (17 mmHg) Gęstość: 1,614 Temp. Zapłonu: 92 °C (198 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03453190 Numer CAS: 27935-87-1 |