Drukuj
(Iodomethyl)cyclopentane 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 286 PLN
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Iodomethyl)cyclopentane 98% stabilised
(Iodomethyl)cyclopentane
Formuła: C₆H₁₁I
Temp. Wrzenia: 78 °C (17 mmHg)
Gęstość: 1,6 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03453190
Numer CAS: 27935-87-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder